Tlačiť
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
364640010 364640050
ACRO364640010EA 85.84 EUR
ACRO364640010 ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota varu: 110…114 °C (40mbar)
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062985
Číslo CAS: 20439-47-8
OSN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)