Tlačiť
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
685836-25G 685836-5G
SIAL685836-25GEA 683.91 EUR
SIAL685836-25G SIAL685836-5G
(S)-(-)-1-Phenylethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 207 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064264
Číslo CAS: 1445-91-6
OSN: 2937
ADR: 6.1,III