Tlačiť
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
217790010 217790050 217790250
ACRO217790010EA 46.93 EUR
ACRO217790010 ACRO217790050 ACRO217790250
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 98 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 9…11 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064264
Číslo CAS: 1445-91-6
OSN: 2937
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -44° (20°C, 589 nm) (neat)