(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
L19296.06
L19296.14
L19296.06EA
151.62
EUR
L19296.06
L19296.14
(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Purity: 99%
CAS No.: 1517-69-7
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Mild
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 88-89°/10mm
Beilstein Reference: 2039798
Optical Rotation: +45° (c=5 in methanol)
UN No.: 2937
MDL No.: MFCD00064263
Vzorec:
C₈H₁₀O Teplota varu: 88…89 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 9…11 °C Hustota: 1,012 Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064263 Číslo CAS: 1517-69-7 OSN: 2937 ADR: 6.1,III |