Tlačiť
(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
L19296.06 L19296.14
L19296.06EA 151.62 EUR
L19296.06 L19296.14
(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
(R)-(+)-1-Phenylethanol
Purity: 99% CAS No.: 1517-69-7 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Mild Melting Point: 9-11° Boiling Point: 88-89°/10mm Beilstein Reference: 2039798 Optical Rotation: +45° (c=5 in methanol) UN No.: 2937 MDL No.: MFCD00064263
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 88…89 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 9…11 °C
Hustota: 1,012
Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064263
Číslo CAS: 1517-69-7
OSN: 2937
ADR: 6.1,III