Tlačiť
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
115541-100ML 115541-25ML 115541-10ML
SIAL115541-100MLEA 252.31 EUR
SIAL115541-100ML SIAL115541-25ML SIAL115541-10ML
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Mw: 121.18
Teplota varu: 180
Teplota tavenia: 32.5
Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064405
Číslo CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
Merck Index: 12,06106