Tlačiť
(S)-(+)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(+)-1-Penten-4-ol, (S)-(+)-Allyl methyl carbinol, (S)-Pent-4-en-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
558028-1G 558028-5G
SIAL558028-1GEA 180.1 EUR
SIAL558028-1G SIAL558028-5G
(S)-(+)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-4-Penten-2-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
Číslo MDL: MFCD03427200
Číslo CAS: 55563-79-6
OSN: 1987
ADR: 3,III