(S)-(+)-Hydratropic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
(S)-2-Phenylpropanoic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
279900-1G
279900-250MG
SIAL279900-1GEA
553.95
EUR
SIAL279900-1G
SIAL279900-250MG
(S)-(+)-Hydratropic acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Hydratropic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Mw: 150.18 Teplota varu: 257 Teplota tavenia: 30…31 °C Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00063139 Číslo CAS: 7782-24-3 |