(S)-(+)-Hydratropic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(S)-2-Phenylpropanoic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropanoic acid
L08802.03
L08802.MD
L08802.03EA
100.68
EUR
L08802.03
L08802.MD
(S)-(+)-Hydratropic acid ≥97%
(S)-(+)-Hydratropic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7782-24-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 2044507
Optical Rotation: +73° (c=1.6 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063139
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Mw: 150.18 Teplota varu: 264…266 °C Teplota tavenia: 30…34 °C Hustota: 1.100 Teplota vzplanutia: 148 °C (298 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063139 Číslo CAS: 7782-24-3 |