Tlačiť
L-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
93659-10G 93659-250G 93659-50G
SIAL93659-10GEA 117.13 EUR
SIAL93659-10G SIAL93659-250G SIAL93659-50G
L-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
L-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 290 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064340
Číslo CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929