Tlačiť
L-Tryptofan
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1645.0500 A1645.1000
A1645.0500EA 1263.54 EUR
A1645.0500 A1645.1000
L-Tryptofan
L-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 290 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064340
Číslo CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929