Tlačiť
L-Tryptofan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10230.14 A10230.22 A10230.36
A10230.14EA 65.38 EUR
A10230.14 A10230.22 A10230.36
L-Tryptofan ≥99%
L-Tryptofan
Purity: 99% CAS No.: 73-22-3 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 280° 285° Beilstein Reference: 86197 Merck Reference: 14,9797 Optical Rotation: -31° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064340
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 280…285 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064340
Číslo CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 14,9797