Tlačiť
L-Tryptofan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
140590050 140590250 140591000 140595000 140590010
ACRO140590050EA 40.51 EUR
ACRO140590050 ACRO140590250 ACRO140591000 ACRO140595000 ACRO140590010
L-Tryptofan 99%
L-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 280…285 °C (rozkl.)
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064340
Číslo CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellowish-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Specific optical rotation -29.0° to -33.0° (20°C, 589 nm) (C=1, H2O)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)