Tlačiť
D(+)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-D-Trp-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
T9753-100G T9753-25G T9753-5G
SIALT9753-100GEA 1218.61 EUR
SIALT9753-100G SIALT9753-25G SIALT9753-5G
D(+)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 280…283 °C
Číslo MDL: MFCD00005647
Číslo CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797