D-(+)-Tryptophan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-D-Trp-OH
A18426.06
A18426.14
A18426.22
A18426.06EA
52.15
EUR
A18426.06
A18426.14
A18426.22
D-(+)-Tryptophan ≥99%
D-(+)-Tryptophan
Purity: 99%
CAS No.: 153-94-6
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 273° dec.
Beilstein Reference: 86198
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Teplota tavenia: 273 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064339 Číslo CAS: 153-94-6 EINECS: 205-819-9 Merck Index: 14,09797 |