Tlačiť
L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
H8000-100G H8000-10G H8000-1KG H8000-25G H8000-500G H8000-5G H8000-5KG
SIALH8000-100GEA 279.18 EUR
SIALH8000-100G SIALH8000-10G SIALH8000-1KG SIALH8000-25G SIALH8000-500G SIALH8000-5G SIALH8000-5KG
L(+)-Histidin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Teplota tavenia: 272…273 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064315
Číslo CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM