Tlačiť
D-(-)-Histidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (R)-(-)-Histidine, D-3-Imidazol-4-ylalanine, (2R)-(-)-Histidine, H-D-His-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
H3751-25G H3751-5G
SIALH3751-25GEA 906.14 EUR
SIALH3751-25G SIALH3751-5G
D-(-)-Histidine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Histidine
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Teplota tavenia: 287 °C
Číslo MDL: MFCD00065963
Číslo CAS: 351-50-8
EINECS: 206-513-8
Merck Index: 12,04758