D-(-)-Histidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(R)-(-)-Histidine, D-3-Imidazol-4-ylalanine, (2R)-(-)-Histidine, H-D-His-OH
B21027.06
B21027.14
B21027.22
B21027.06EA
89.85
EUR
B21027.06
B21027.14
B21027.22
D-(-)-Histidine ≥99%
D-(-)-Histidine
Purity: 99%
CAS No.: 351-50-8
Molecular Formula: C6H9N3O2
Formula Weight: 155.16
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 84089
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂ Teplota tavenia: ∼ 285 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00065963 Číslo CAS: 351-50-8 EINECS: 206-513-8 Merck Index: 12,04758 |