Tlačiť
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
186708-1G 186708-25G 186708-5G
SIAL186708-1GEA 60.17 EUR
SIAL186708-1G SIAL186708-25G SIAL186708-5G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Teplota varu: 187 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 31…32 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00064296
Číslo CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5