Tlačiť
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
M-Clarity™ quality level = MQ300
L8912-100G L8912-10MG L8912-1KG L8912-25G
SIALL8912-100GEA 301.24 EUR
SIALL8912-100G SIALL8912-10MG SIALL8912-1KG SIALL8912-25G
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Mw: 131.17
Teplota tavenia: 300
Hustota: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002617
Číslo CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451