Tlačiť
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
M-Clarity™ quality level = MQ200
L8000-100G L8000-1KG L8000-250G L8000-25G L8000-50G
SIALL8000-100GEA 121.14 EUR
SIALL8000-100G SIALL8000-1KG SIALL8000-250G SIALL8000-25G SIALL8000-50G
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Mw: 131.17
Teplota tavenia: 300
Hustota: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002617
Číslo CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451