Tlačiť
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
61819-100G 61819-25G
SIAL61819-100GEA 341.36 EUR
SIAL61819-100G SIAL61819-25G
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Mw: 131.17
Teplota tavenia: 300
Hustota: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002617
Číslo CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451