Tlačiť
L(+)-Leucin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
125121000 125125000 125120025
ACRO125121000EA 93.06 EUR
ACRO125121000 ACRO125125000 ACRO125120025
L(+)-Leucin 99%
L(+)-Leucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Mw: 131.17
Teplota tavenia: 286…288 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002617
Číslo CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.4 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
pH 5.5 to 7.0 (1 % in water)
Specific optical rotation +14.5° to +17.3° (20°C, 589 nm) (c=4, 6 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)