Tlačiť
L(+)-Valin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
A12720.14 A12720.22 A12720.36
A12720.14EA 47.73 EUR
A12720.14 A12720.22 A12720.36
L(+)-Valin ≥99%
L(+)-Valin
Purity: 99% CAS No.: 72-18-4 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Odour: Odourless Melting Point: ca 315° Beilstein Reference: 1721136 Merck Reference: 14,9909 Optical Rotation: +27° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064220
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 217 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 315 °C
Hustota: 1,23
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064220
Číslo CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 14,9909