L(+)-Valin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
140811000
140815000
140810025
140810250
ACRO140811000EA
130.37
EUR
ACRO140811000
ACRO140815000
ACRO140810025
ACRO140810250
L(+)-Valin 99%
L(+)-Valin
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂ Teplota varu: 217 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 315 °C Hustota: 1,23 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064220 Číslo CAS: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 13,09458 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Specific optical rotation | +26.5° to +29.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |