Tlačiť
D-(-)-Leucine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14842.06 A14842.14 AB117224.0025
A14842.06EA 64.18 EUR
A14842.06 A14842.14 ABCRAB117224.0025
D-(-)-Leucine ≥99%
D-(-)-Leucine
Purity: 99% CAS No.: 328-38-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721721
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota varu: 226 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063088
Číslo CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7