Tlačiť
D-(-)-Leucine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
226900025 226900100
ACRO226900025EA 56.56 EUR
ACRO226900025 ACRO226900100
D-(-)-Leucine 99%
D-(-)-Leucine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota varu: 226 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >300 °C
Číslo MDL: MFCD00063088
Číslo CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 %
TLC ≤0.5 % L-enantiomer
Appearance of solution (5% soln. in 3 N HCl) clear, colorless
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -14.9° to -16° (20°C, 589 nm) (c=4, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm