Tlačiť
D-(-)-Valine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
M-Clarity™ quality level = MQ200
V1255-1G V1255-25G V1255-5G
SIALV1255-1GEA 27.88 EUR
SIALV1255-1G SIALV1255-25G SIALV1255-5G
D-(-)-Valine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Valine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 217 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 86 °C
Číslo MDL: MFCD00064219
Číslo CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9