Tlačiť
D-(-)-Valine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
M-Clarity™ quality level = MQ100
855987-25G 855987-5G
SIAL855987-25GEA 128.76 EUR
SIAL855987-25G SIAL855987-5G
D-(-)-Valine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Valine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 217 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 86 °C
Číslo MDL: MFCD00064219
Číslo CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9