Tlačiť
D-(-)-Valine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-D-Val-OH, (R)-(-)-Valine
227220250 227220050
ACRO227220250EA 165.26 EUR
ACRO227220250 ACRO227220050
D-(-)-Valine 98+%
D-(-)-Valine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 217 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 302…303 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064219
Číslo CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
TLC ≤1 % L-enantiomer
Specific optical rotation -26° to -29° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %