Tlačiť
L(+)-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
I7403-100G I7403-10MG I7403-1KG I7403-25G
SIALI7403-100GEA 881.27 EUR
SIALI7403-100G SIALI7403-10MG SIALI7403-1KG SIALI7403-25G
L(+)-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Izoleucin
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Teplota tavenia: 279…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064222
Číslo CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179