Tlačiť
L(+)-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
58879-10G 58879-250G 58879-50G
SIAL58879-10GEA 81.43 EUR
SIAL58879-10G SIAL58879-250G SIAL58879-50G
L(+)-Izoleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Izoleucin
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Teplota tavenia: 279…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064222
Číslo CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179