Tlačiť
L(+)-Izoleucin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
A13699.09 A13699.18 A13699.22 A13699.30
A13699.09EA 43.32 EUR
A13699.09 A13699.18 A13699.22 A13699.30
L(+)-Izoleucin ≥99%
L(+)-Izoleucin
Purity: 99% CAS No.: 73-32-5 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 287° dec. Beilstein Reference: 1721792 Merck Reference: 14,5179 Optical Rotation: +40° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064222
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Teplota tavenia: ∼ 287 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064222
Číslo CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,5179