Tlačiť
L(+)-allo-Isoleucine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I8754-100MG I8754-1G I8754-25MG
SIALI8754-100MGEA 309.27 EUR
SIALI8754-100MG SIALI8754-1G SIALI8754-25MG
L(+)-allo-Isoleucine, Sigma-Aldrich®
L(+)-allo-Isoleucine
Vzorec: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Číslo MDL: MFCD00066446
Číslo CAS: 1509-34-8
EINECS: 216-142-3