D(-)-allo-Isoleucine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-D-Allo-Ile-OH, (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucine, H-D-allo-Ile-OH
H27189.MD
H27189.06
H27189.MDEA
135.58
EUR
H27189.MD
H27189.06
D(-)-allo-Isoleucine ≥97%
D(-)-allo-Isoleucine
Purity: 97%
CAS No.: 1509-35-9
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 1721794
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ Teplota tavenia: ∼ 285 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066445 Číslo CAS: 1509-35-9 EINECS: 216-143-9 |