Tlačiť
D(-)-allo-Isoleucine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-D-Allo-Ile-OH, (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucine, H-D-allo-Ile-OH
H27189.MD H27189.06
H27189.MDEA 135.58 EUR
H27189.MD H27189.06
D(-)-allo-Isoleucine ≥97%
D(-)-allo-Isoleucine
Purity: 97% CAS No.: 1509-35-9 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 1721794
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Teplota tavenia: ∼ 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066445
Číslo CAS: 1509-35-9
EINECS: 216-143-9