Tlačiť
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(+)-2-Methylbutanoic acid, (S)-2-Methylbutanoic acid
224190010 224190050 224190250
ACRO224190010EA 132.59 EUR
ACRO224190010 ACRO224190050 ACRO224190250
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Mw: 102.13
Teplota varu: 78 °C (15 mmHg)
Hustota: 0.938 g/cm³
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063166
Číslo CAS: 1730-91-2
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (neat)