D(-)-Sorbitol, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
28210.298EA
150.02
EUR
28210.298
28210.367
D(-)-Sorbitol, TECHNICAL
D(-)-Sorbitol
Vzorec:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Teplota varu: 295 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 94…98 °C Hustota: 1,524 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: >100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004708 Číslo CAS: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 13,08797 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace | splňuje test |