Tlačiť
D(-)-Sorbitol, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
28210.298EA 150.02 EUR
28210.298 28210.367
D(-)-Sorbitol, TECHNICAL
D(-)-Sorbitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Teplota varu: 295 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 94…98 °C
Hustota: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004708
Číslo CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test