Tlačiť
D(-)-Sorbitol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
132730010 132730025 132735000 132730050 132730100 132731000
ACRO132730010EA 95.73 EUR
ACRO132730010 ACRO132730025 ACRO132735000 ACRO132730050 ACRO132730100 ACRO132731000
D(-)-Sorbitol 97%
D(-)-Sorbitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Mw: 182.17
Teplota varu: 295
Teplota tavenia: 95…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004708
Číslo CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 % (on anhydrous substance)
Specific optical rotation +4.0° to +7.0° (20°C, 589 nm) (c=10, borate soln.) (on anhydrous substance)
Lead (Pb) ≤0.5 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm