Tlačiť
D(-)-Manitol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M8429-100G M8429-1KG M8429-500G M8429-5KG
SIALM8429-100GEA 155.64 EUR
SIALM8429-100G SIALM8429-1KG SIALM8429-500G SIALM8429-5KG
D(-)-Manitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Manitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Teplota varu: 290…295 °C (4 hPa)
Teplota tavenia: 164…169 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064287
Číslo CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM