Tlačiť
D(-)-Manitol ≥97.0%, white powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14030.0B A14030.0I A14030.30
A14030.0BEA 96.67 EUR
A14030.0B A14030.0I A14030.30
D(-)-Manitol ≥97.0%, white powder
D(-)-Manitol
Purity: 99% CAS No.: 69-65-8 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Odour: Odourless Melting Point: 165-167° Boiling Point: 290-295°/3.5mm Beilstein Reference: 1721898 Merck Reference: 14,5745 Optical Rotation: +24° (in borax solution) MDL No.: MFCD00064287
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Teplota varu: 290…295 °C (3,5 mmHg)
Teplota tavenia: 165…167 °C
Hustota: 1,489
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064287
Číslo CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 14,5745
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM