Tlačiť
(S)-(+)-1,2-Propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ100
540250-25G 540250-5G
SIAL540250-25GEA 948.26 EUR
SIAL540250-25G SIAL540250-5G
(S)-(+)-1,2-Propanediol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1,2-Propanediol
Vzorec: C₃H₈O₂
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004539
Číslo CAS: 4254-15-3