Tlačiť
(S)-(+)-1,2-Propanediol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
B21773.03 B21773.06 B21773.14
B21773.03EA 57.36 EUR
B21773.03 B21773.06 B21773.14
(S)-(+)-1,2-Propanediol ≥97%
(S)-(+)-1,2-Propanediol
Purity: 97% CAS No.: 4254-15-3 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 1718871 Merck Reference: 14,7855 Optical Rotation: +16° (neat) MDL No.: MFCD00004539
Vzorec: C₃H₈O₂
Teplota varu: 186…188 °C
Hustota: 1,040
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004539
Číslo CAS: 4254-15-3
Merck Index: 14,7855