(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(R)-(-)-1,2-Dihydroxy propane, (R)-(-)-1,2-Propylene glykol, (R)-Propane-1,2-diol
B21937.03
B21937.06
B21937.14
B21937.03EA
65.78
EUR
B21937.03
B21937.06
B21937.14
(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥98%
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 4254-14-2
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1718872
Merck Reference: 14,7855
Optical Rotation: -16.5° (neat)
MDL No.: MFCD00066248
Vzorec:
C₃H₈O₂ Teplota varu: 186…188 °C Hustota: 1,040 Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066248 Číslo CAS: 4254-14-2 Merck Index: 14,7855 |