Tlačiť
(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(+)-sec-Butyl alcohol, (S)-Butan-2-ol, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy butane, (S)-(+)-Methyl ethyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
237698-10G 237698-1G
SIAL237698-10GEA 474.13 EUR
SIAL237698-10G SIAL237698-1G
(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Butanol
Vzorec: C₄H₁₀O
Teplota varu: 99 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –114 °C
Hustota: 0,808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064281
Číslo CAS: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
OSN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540