(S)-(+)-2-Butanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol, (S)-Butan-2-ol, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy butane, (S)-(+)-Methyl ethyl carbinol
Purity: 98+%
CAS No.: 4221-99-2
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1718763
Merck Reference: 14,1541
Optical Rotation: +13.5° (c=10 in methanol)
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00064281
Vzorec:
C₄H₁₀O Teplota varu: 99…100 °C Teplota tavenia: –114 °C Hustota: 0,806 Teplota vzplanutia: 26 °C (79 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064281 Číslo CAS: 4221-99-2 EINECS: 224-168-1 OSN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 14,1541 |