(R)-(-)-2-Butanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
Purity: 98+%
CAS No.: 14898-79-4
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1718764
Merck Reference: 14,1541
Optical Rotation: -15° (c=10 in methanol)
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00064280
Vzorec:
C₄H₁₀O Teplota varu: 99…100 °C Teplota tavenia: –114 °C Hustota: 0,806 Teplota vzplanutia: 26 °C (79 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064280 Číslo CAS: 14898-79-4 EINECS: 238-967-8 OSN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 14,1541 |