Tlačiť
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(+)-2-Methoxypropanol
331850010 331850025 331850100
ACRO331850010EA 228.32 EUR
ACRO331850010 ACRO331850025 ACRO331850100
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol 97%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Mw: 90.12
Hustota: 0.938 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632593
Číslo CAS: 116422-39-0
OSN: 1993
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +38° to +44° (20°C, 589 nm) (c=1.66, CHCl3)