Tlačiť
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
331790050 331790250
ACRO331790050EA 310.07 EUR
ACRO331790050 ACRO331790250
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol 99%
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Teplota tavenia: –97 °C
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632588
Číslo CAS: 26550-55-0
OSN: 3092
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (25°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)