Tlačiť
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
331780010 331780100
ACRO331780010EA 62.58 EUR
ACRO331780010 ACRO331780100
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Teplota tavenia: –97 °C
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632587
Číslo CAS: 4984-22-9
OSN: 3092
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)