Tlačiť
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (S)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-(+)-Isopropanolamine, (S)-(+)-1-Amino-2-propanol, (+)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-Isopropanolamine, (+)-Isopropanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
238864-1G 238864-5G
SIAL238864-1GEA 33.01 EUR
SIAL238864-1G SIAL238864-5G
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Teplota varu: 160 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064429
Číslo CAS: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
OSN: 3259
ADR: 8,II